Läs mer
Fenticonazolnitrat, Thermo Scientific™
Produktkod. p-7238580 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
250 mg
1 g
Regleringsinformation: En licens krävs för att köpa denna produkt; KUNGALIG FÖRESKRIFT AV DEN 12 APRIL 1974.
Produktkod. 17505555
Brand: Thermo Scientific Acros 468792500
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Regleringsinformation: En licens krävs för att köpa denna produkt; KUNGALIG FÖRESKRIFT AV DEN 12 APRIL 1974.
Kemiska identifierare
CAS 73151-29-8
Molekylformel C24H21Cl2N3O4S
Molekylvikt (g/mol) 518.41
MDL-nummer 00941391
InChI-nyckel FJNRUWDGCVDXLU-UHFFFAOYNA-N
IUPAC-namn l-[2-(2,4-diklorfenyl)-2-{[4-(fenylsulfanyl)fenyl]metoxi}etyl]-lH-imidazol; salpetersyra
LEDER O[N+]([O-])=O.ClC1=CC=C(C(CN2C=CN=C2)OCC2=CC=C(SC3=CC=CC=C3)C=C2)C(Cl)=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Fenticonazole nitrate
Förpackning Glasflaska
Analyscertifikat Available
Fysisk form Kristallint pulver
Färg Vitt
Smältpunkt 133°C to 137°C
Merck Index 13-4033