Läs mer
Fentikonazolsulfon-salpetersyrasalt, TRC
Produktkod. 30136300
Change view
Kvantitet:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30136300 50 mg
17943005 10 mg
17942375 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 30136300 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCF27926050MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 24-09-2026
Add to basket
Add to basket
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 80676-29-5
Molekylformel C24 H20 Cl2 N2 O3 S . H N O3
Molekylvikt (g/mol) 550.41
Synonym 1-[2-(2,4-Dichlorophenyl)-2-[[4-(phenylsulfonyl)phenyl]methoxy]ethyl]-1H-imidazole Nitrate, Fenticonazole Sulfone Nitrate, 1-[(2RS)-2-(2,4-Dichlorophenyl)-2-[[4-(benzenesulfonyl)benzyl]oxy]ethyl]-1H-imidazole Nitrate, 1H-Imidazole, 1-[2-(2,4-dichlorophenyl)-2-[[4-(phenylsulfonyl)phenyl]methoxy]ethyl]-, nitrate (1:1), 1H-Imidazole, 1-[2-(2,4-dichlorophenyl)-2-[[4-(phenylsulfonyl)phenyl]methoxy]ethyl]-, mononitrate (9CI)
IUPAC-namn 1-[2-[[4-(bensensulfonyl)fenyl]metoxi]-2-(2,4-diklorofenyl)etyl]imidazol; Salpetersyra
LEDER O[N+](=O)[O-].Clc1ccc(C(Cn2ccnc2)OCc3ccc(cc3)S(=O)(=O)c4ccccc4)c(Cl)c1
Specifications
Kemiskt namn eller material Fenticonazole Sulfone Nitrate
Kvantitet 50 mg
InChI formel InChI=1S/C24H20Cl2N2O3S.HNO3/c25-19-8-11-22(23(26)14-19)24(15-28-13-12-27-17-28)31-16-18-6-9-21(10-7-18)32(29,30)20-4-2-1-3-5-20;2-1(3)4/h1-14,17,24H,15-16H2;(H,2,3,4)
Formel vikt 549.0528