Läs mer
Fenuron, TRC
Produktkod. 30400873
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
30400873 1 g
1 options
Produktkod. 30400873 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCF2794901G
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Fenuron
CAS 101-42-8
Molekylformel C9 H12 N2 O
Kvantitet 1 g
Synonym Urea, N,N-dimethyl-N'-phenyl-, Urea, 1,1-dimethyl-3-phenyl- (8CI), N,N-Dimethyl-N'-phenylurea, 1,1-Dimethyl-3-phenylurea, 1-Phenyl-3,3-dimethylurea, 3-Phenyl-1,1-dimethylurea, Amicure UR, Dibar, Dybar, Dyhard 300, Dyhard RU 300, Dyhard UR 300, Falisilvan, Fenuron, Fikure 62U, N-Phenyl-N',N'-dimethylurea, Omicure 94, Omicure U 405, PUD, UR 300
InChI formel InChI=1S/C9H12N2O/c1-11(2)9(12)10-8-6-4-3-5-7-8/h3-7H,1-2H3,(H,10,12)
LEDER CN(C)C(=O)Nc1ccccc1
IUPAC-namn 1,1-dimethyl-3-phenylurea
Molekylvikt (g/mol) 164.2
Formel vikt 164.095