Läs mer
Fenvalerate-d5, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Fenvalerate-d5 |
| CAS | 1246815-00-8 |
| Molekylformel | C25H17D5ClNO3 |
| Kvantitet | 2.5 mg |
| Synonym | Fenvalerate D5 (Phenoxy D5) |
| InChI formel | InChI=1S/C25H22ClNO3/c1-17(2)24(18-11-13-20(26)14-12-18)25(28)30-23(16-27)19-7-6-10-22(15-19)29-21-8-4-3-5-9-21/h3-15,17,23-24H,1-2H3/i3D,4D,5D,8D,9D |
| LEDER | [2H]c1c([2H])c([2H])c(Oc2cccc(c2)C(OC(=O)C(C(C)C)c3ccc(Cl)cc3)C#N)c([2H])c1[2H] |
| Molekylvikt (g/mol) | 424.93 |