missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Beskrivning
Honeywell Fluka™ offers an expanding range of high quality inorganic certified reference materials and organic reference materials.
- Produced according to ISO 9001
- Suitable for a wide range of industries and applications
- Detailed Certificate of Analysis included with every delivery
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Fenvalerate |
| CAS | 51630-58-1 |
| CAS Max % | ≤ 100% |
| Densitet | 1.260 g/cm3 (20°C) |
| Beilstein | 2025982 |
| Färg | Light Yellow |
| Smältpunkt | 39.5°C |
| Synonym | a-Cyano-3-phenoxybenzyl a-(4-chlorophenyl)isovalerate; (αRS)-α-cyano-3-phenoxybenzyl (2RS)-2-(4-chlorophenyl)-3-methylbutyrate |
| Molekylvikt (g/mol) | 419.9 g/mol |
| Kvantitet | 100 mg |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?