Beskrivning
- Dispenserar exakta volymer direkt från fat och bulkpåfyllningar.
- Fjärrsystem tillåter förvaring av trumman upp till 10 meter (30 fot) från trumman Dispensette™ .
- Max. leveranshöjd är ca 1,2m.
- För användning med Dispensette ™III/Organic
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Fjärrdispenseringssystem |
| För användning med (utrustning) | Dispensett ™III/Ekologisk |
| Inkluderar | Plug-in adapter (PTFE, endast för Dispensette ≤ 10 ml), Gängadapter (PP, GL 45/32), Fläckfritt grepp (PP), Låsskruv (ETFE), Väggmonteringsenhet ( PP), Gängadapter (PP, GL 32/28), Påfyllningsrör (FEP, 3 m, ytter Ø 7,6 mm), Monteringsskruv (PTFE), Låsskruv (ETFE), Låsskruv (ETFE, FEum-upphängningsventil (ETFE), för fat med innergänga på 3/4 tum, med kulventil, inkl. förslutningslock), membranfilter (3μ m, icke-steril), påfyllningsrör (470 mm, yttre Ø 6,9 mm) |
| Kvantitet | 1 st |
Produkttitel
¿Detecta una oportunidad de mejora?