Läs mer
BRAND™ FEP påfyllningsrör
Produktkod. 10151581 Handla allt Brand Produkter
Change view
Diameter (metrisk) Yttre:
6,0 mm
7,6 mm
Total längd (metrisk):
1,5 m
10 m
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Diameter (metrisk) Yttre Total längd (metrisk) unitSize
10151581 7,6 mm 10 m Varje
10636863 6,0 mm 1,5 m Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10151581 Leverantör BRAND™ Leverantörsnummer 704267
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1775.00 SEK
    1708.95 SEK / Paket med 1
    Save 66.05 SEK
    3% Av
Beräknad leverans: 20-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillverkad av FEP. BRAND™ FEP Filling Tube doserar exakta volymer direkt från fat och bulkpåfyllningar. För användning med Dispensette ™III/Organic.
  • Tillverkad av FEP.
  • Dispenserar exakta volymer direkt från fat och bulkpåfyllningar.
  • För användning med Dispensette ™III/Organic
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Material FEP
Diameter (metrisk) Yttre 7,6 mm
Total längd (metrisk) 10 m
För användning med Dispensett ™III/Ekologisk