Läs mer
Digi-Sense Termoelementtråd, Typ T, 24-Gauge
Handla allt Cole-Parmer Produkter
Certifikat och efterlevnad:
ANSI
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Tråd kommer i 24-gauge storlek, perfekt för att tillverka dina egna sonder eller förlängningskablar.
- Möter ANSI och ASTM standarder.
- Välj mellan tråd med polyvinylklorid (PVC), fluorerad etylenpropylenharts (FEP/FEP), glasfiber, högtemperaturglasfiber eller yttre/inre isolering av keramisk fiber.
- Dessa kablar finns även tillgängliga i 100 fot eller 1000 fot längder för alla applikationer.
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | ANSI |
| Temperatur (metrisk) | -73 °C till +900 °C |
| Typ | Termoelementtråd |
| Isolering | FEP |
| Temperatur (engelska) | -99,4 °F till +1652 °F |
| Längd (engelska) | 100 ft. |
| Längd (metrisk) | 30 m |