Läs mer
Saint Gobain Life Sciences Tygon™ SPT-3350 Slang
Produktkod. 11908169
Diameter (metrisk) Inre:
1.6 mm
2.4 mm
4 mm
6.4 mm
Diameter (metrisk) Yttre:
3.20 mm
4 mm
5.6 mm
8.0 mm
Förpackningsstorlek:
15m
Varje
Produktkod. 11908169
Brand: Saint Gobain Life Sciences 9570201
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tygon™ SPT-3350 Silikonslang för överföring av mat och dryck.
Tygon™ SPT-3350 slang från Saint-Gobain är idealisk för utmatning av mat och dryck. Den är upp till tre gånger smidigare än andra silikonslangar.
  • Ultraslät inre borrning minskar risken för infångning av partiklar
  • Minimalt extraherbart hjälper till att bibehålla vätskeintegriteten
  • Utmärkta vätskeflödesegenskaper
  • Komplett inventering av tillgängliga standardstorlekar, inklusive metriska storlekar
Typiska tillämpningar
  • Utskänkning av mat och dryck
Tygon™ SPT-3350-slangar uppfyller FDA 21 CFR 175.300 och NSF 51 certifiering.
Tygon™ SPT-3350 silikonslang har en Master File med USA Food and Drug Administration.
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad FDA (21 CFR Part 177.2600), NSF 51, 3-A
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Diameter (engelska) Inre 0,06 tum.
Diameter (metrisk) Inre 1.6 mm
Material Silikon
Diameter (engelska) Yttre 0,13 tum.
Diameter (metrisk) Yttre 3.20 mm
Total längd (metrisk) 15 m
Tjocklek (engelska) 1/32 tum.
Tjocklek (metrisk) 0.8 mm
Förlängning 770%
För användning med (applikation) För känsliga applikationer
Min. Driftstemperatur (metrisk) -80 °C
Förpackningsmängd 1 st
Sterilitet Sterila
Färg Genomskinligt
Hårdhet 50 (Shore A)
Max. Driftstemperatur (metrisk) 200 °C
Produkttyp Slangar