Läs mer
Masterflex™ FEP-slang, 250 fot spole
Produktkod. 15467533 Handla allt Masterflex Produkter
Change view
Diameter (metrisk) Inre:
1,6 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Diameter (metrisk) Inre Förpackningsstorlek
15467533 1,6 mm Varje
1 options
Produktkod. 15467533 Leverantör Masterflex™ Leverantörsnummer 9523000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6000.00 SEK
    4341.49 SEK / Paket med 1
    Save 1658.51 SEK
    27% Av
Beräknad leverans: 04-12-2026
Idealisk för överföring av slipande vätskor och farmaceutiska processer
  • Minska uppackningstiden, spara pengar på frakten och se till att du alltid har tillräckligt med slangar till hands med bulkslangar.
  • Spolar finns i LDPE, FEP, PTFE och PFA.
  • Spolar finns tillgängliga med upp till 1000 fot slang.
  • God kemikaliebeständighet.
  • Transparent, temperaturbeständig, lågkostnadsslang.
  • Låg friktionskoefficient.
  • Halvflexibel.
  • FDA-kompatibel (21 CFR 177.1550); Möter USP Klass VI.
  • Sterilisera med autoklav, etylenoxid eller torr värme.
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad Icke-ftalat;NSF-61;ADCF;Icke-DEHP;3A;FDA;USP;European Pharmacopoeia;NSF-51
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Diameter (metrisk) Inre 1,6 mm
Material FEP
Diameter (metrisk) Yttre 3.2 mm
Total längd (engelska) 250 ft.
Total längd (metrisk) 76.2 m
Tjocklek (metrisk) 0.8 mm
Min. Driftstemperatur (metrisk) -454 °F
Steriliseringsmetod Autoklav eller etylenoxid
Färg Genomskinlig
Max. Driftstemperatur (engelska) 400 °F
Max. Driftstemperatur (metrisk) 204 °C