Läs mer
IDEX Health & Science, LLC FEP-rör
Beskrivning
Tillverkad med Teflon™ FEP-harts är denna tubing utmärkt för användning vid allmänna lågtrycksapplikationer. Vår FEP-tub hålls inom extremt snäva toleranser och har lägre gaspermeabilitet. Den erbjuds i olika färgtonade varianter som är genomskinliga, vilket gör det enkelt att identifiera överföringsledningar och följa vätskornas flöde. Ett enkelt färgkodningssystem möjliggör också snabb upptäckt av rörstorlek genom hålet.
- FEP-rör
- Naturlig färg
- Tillverkad med Teflon™ FEP-resin
- Utmärkt för användning vid allmänna lågtrycksapplikationer
- Hålls till extremt snäva toleranser
- Låg gaspermeabilitet
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Slangar |
| Autoklaveringsbar | Får inte autoklaveras |
| Färg | Naturlig |
| Diameter (engelska) Inre | 0,125 tum |
| Diameter (engelska) Yttre | 3/16 tum |
| Diameter (metrisk) Inre | 3,2 mm |
| Diameter (metrisk) Yttre | 1.588 mm |
| Total längd (engelska) | 50 ft. |
| Total längd (metrisk) | 15.24 m |
| Material | FEP |
| Visa mer |