Learn More
Hellma FEP slangsats
Description
- Konstruktion med fluorerad etenpropen (FEP).
- FEP är det föredragna materialet för tillverkning av rör med liten diameter av kontinuerliga längder
- Kemiska och dielektriska egenskaper liknande PTFE
- En kort skruvkoppling
- En lång skruvbeslag
- För kompakta och 3-i-1-celler
Specifications
Specifications
| Beskrivning | Längd: 500 mm |
| Diameter (metrisk) Inre | 1,1 mm |
| Material | FEP |
| Diameter (metrisk) Yttre | 1.9 mm |
| Inkluderar | En kort skruvkoppling, en lång skruvkoppling |