Läs mer
Feprazone, TRC
Produktkod. 30399868
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
30399868 100 mg
1 options
Produktkod. 30399868 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCF285650100MG
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Feprazone
CAS 30748-29-9
Molekylformel C20 H20 N2 O2
Kvantitet 100 mg
Synonym 3,5-Pyrazolidinedione, 4-(3-methyl-2-buten-1-yl)-1,2-diphenyl-, 3,5-Pyrazolidinedione, 4-(3-methyl-2-butenyl)-1,2-diphenyl- (8CI,9CI), 4-(2-Isopentenyl)-1,2-diphenyl-3,5-pyrazolidinedione, 4-(3-Methyl-2-butenyl)-1,2-diphenyl-3,5-pyrazolidinedione, 4-Prenyl-1,2-diphenyl-3,5-dioxopyrazolidine, 4-Prenyl-1,2-diphenyl-3,5-pyrazolidinedione, Analud, DA 2370, Fenilprenazone, Feprazone, Methrazone, Metrazone, Phenylprenazone, Pheprazone, Prenazone, Zepelin
InChI formel InChI=1S/C20H20N2O2/c1-15(2)13-14-18-19(23)21(16-9-5-3-6-10-16)22(20(18)24)17-11-7-4-8-12-17/h3-13,18H,14H2,1-2H3
LEDER CC(=CCC1C(=O)N(N(C1=O)c2ccccc2)c3ccccc3)C
IUPAC-namn 4-(3-methylbut-2-enyl)-1,2-diphenylpyrazolidine-3,5-dione
Molekylvikt (g/mol) 320.385
Formel vikt 320.1525