missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Ferimzone 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ferimzone |
| CAS | 89269-64-7 |
| Analyt- eller komponentnamn | Ferimzone |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C15 H18 N4 |
| Koncentration | 100 μg/mL |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17034 |
| InChI formel | InChI=1S/C15H18N4/c1-10-7-5-6-8-14(10)13(4)18-19-15-16-11(2)9-12(3)17-15/h5-9H,1-4H3,(H,16,17,19)/b18-13- |
| LEDER | C\C(=N\N=C/1\NC(=CC(=N1)C)C)\c2ccccc2C |
| IUPAC-namn | (Z)-4,6-dimethyl-N-[(Z)-1-(2-methylphenyl)ethylideneamino]-1H-pyrimidin-2-imine |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?