Beskrivning
Five Buffer System säkerställer de optimala reaktionsförhållandena för varje restriktionsenzym. Systemet består av 10X B (blå), G (grön), O (orange), R (röd) och Tango (gul) buffertar. Alla restriktionsenzymer levereras i färgkodade rör för att indikera den rekommenderade reaktionsbufferten. Den rekommenderade bufferten och/eller den universella Tangobufferten levereras med varje enzym.
För att säkerställa konsekvent enzymprestanda, Thermo Scientific restriktionsenzymbuffertar innehåller BSA, som förbättrar stabiliteten hos många enzymer och binder föroreningar som kan finnas i DNA-beredningar. Flera frys-upptiningscykler av buffertarna kommer inte att orsaka BSA-utfällning.
Restriktionsenzymer uppvisar 100 % av sin certifierade aktivitet i den rekommenderade bufferten. Vissa enzymer kräver dock tillsatser för att uppnå 100 % aktivitet. Till exempel kräver AjuI, Alfl, Bdal, BplI, BseMII, FaqI, Eco57I, Eco57MI, Hin4I och TsoI S-adenosylmetionin, som tillförs med enzymet. AarI och Bvel kräver en oligonukleotid (levereras även med enzymet), och Esp3I kräver DTT.
Specifikationer
Specifikationer
| Koncentration | 10X |
| Kvantitet | 5 x 1,0 ml |
| Produkttyp | Buffert B |
| Forskningskategori | Traditionell kloning |