Läs mer
Thermo Scientific™ Buffert R (10X)
Produktkod. 11531505 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
5 x 1,0 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
Produktkod. Kvantitet unitSize
11531505 5 x 1,0 ml Paket med 5
1 options
För att få rabatten på 33.33% måste ni beställa tre av samma produkt till listpriset i en och samma beställning. Det finns ingen gräns för hur många multiplar av 3 som ni kan beställa. Använd kampanjkoden ”27968” för att få ditt kampanjpris
Produktkod. 11531505 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer BR5
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
För att få rabatten på 33.33% måste ni beställa tre av samma produkt till listpriset i en och samma beställning. Det finns ingen gräns för hur många multiplar av 3 som ni kan beställa. Använd kampanjkoden ”27968” för att få ditt kampanjpris
Säkerställ de optimala reaktionsförhållandena för restriktionsenzymer med Thermo Scientific™ 10X Buffer R, förblandad med BSA för ökad stabilitet.
Five Buffer System säkerställer de optimala reaktionsförhållandena för varje restriktionsenzym. Systemet består av 10X B (blå), G (grön), O (orange), R (röd) och Tango (gul) buffertar. Alla restriktionsenzymer levereras i färgkodade rör för att indikera den rekommenderade reaktionsbufferten. Den rekommenderade bufferten och/eller den universella Tangobufferten levereras med varje enzym.
För att säkerställa konsekvent enzymprestanda, Thermo Scientific restriktionsenzymbuffertar innehåller BSA, som förbättrar stabiliteten hos många enzymer och binder föroreningar som kan finnas i DNA-beredningar. Flera frys-upptiningscykler av buffertarna kommer inte att orsaka BSA-utfällning.
Restriktionsenzymer uppvisar 100 % av sin certifierade aktivitet i den rekommenderade bufferten. Vissa enzymer kräver dock tillsatser för att uppnå 100 % aktivitet. Till exempel kräver AjuI, AlfI, Bdal, BplI, BseMII, FaqI, Eco57I, Eco57MI, Hin4I och TsoI S-adenosylmetionin, som tillförs enzymet, medan AarI och Bvel kräver en oligonukleotid (levereras även med enzymet). Esp3I kräver DTT.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Koncentration 10X
Kvantitet 5 x 1,0 ml
Produkttyp Buffert R
Forskningskategori Traditionell kloning