Läs mer
Thermo Scientific™ TBE-buffert (Tris-borate-EDTA) (10X)
Produktkod. 10130740 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
1 l
Förpackningsstorlek:
1 L
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10130740 1 l 1 L
1 options
Produktkod. 10130740 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer B52
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    474.00 SEK
    431.65 SEK / 1 L
    Save 42.35 SEK
    8% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Utför elektrofores av nukleinsyror i agaros och polyakrylamidgeler med hjälp av Thermo Scientific™ 10X TBE-buffert (Tris-borat-EDTA).
TBE används med icke-denaturerande eller denaturerande (7 M urea) geler. Den används också rutinmässigt för automatisk DNA-sekvenseringsgel. TBE kan också användas för agarosgeler, men rekommenderas inte för preparativa geler för återvinning av nukleinsyror. Eftersom borat i TBE-buffert är en stark hämmare för många enzymer, rekommenderas TAE-buffert (Tris Acetate-EDTA-buffert, 10X-pulver, sc-296647) när man tittar på enzymatiska tillämpningar för DNA-provet.
Användningsrekommendationer
  • Använd färsk 1X TBE både för gelen och för elektroforeskörningen
  • För att förbereda 1X TBE-buffert, tillsätt 100mL 10X TBE-buffert till 900mL avjoniserat vatten och blanda väl
Kvalitetskontroll
  • Frånvaron av endo-, exodeoxiribonukleaser och ribonukleaser bekräftad av lämpliga kvalitetstester
1X sammansättning
  • 89 mM Tris, 89 mM borsyra, 2 mM EDTA, pH på 10X TBE: 8,3
Rekommenderas för:
Elektrofores av nukleinsyror i agaros- och polyakrylamidgeler; Används både som löpbuffert och som gelberedningsbuffert; Filtrerad genom ett 0,22 μm membran; Rekommenderas för elektrofores av RNA och DNA-fragment.
Anmärkning:
Dubbelsträngade linjära nukleinsyramolekyler migrerar cirka 10 % långsammare i TBE-buffert än i TAE-buffert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Koncentration 10X
Kvantitet 1 l
Produkttyp TBE-buffert
compliance-icons
Produktbeteckning
  • TBE Buffer (Tris-borate-EDTA) (10X)
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 1B
Faroangivelser
  • H360-Kan skada fertiliteten eller det ofödda barnet.
Skyddsangivelse
  • P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
  • P202-Använd inte produkten innan du har läst och förstått säkerhetsanvisningarna.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Boric acid