Läs mer
Thermo Scientific™ MgCl2 (magnesiumklorid) (25 mM)
Produktkod. 10690471 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
4 x 1,25 ml
Produktkod. Kvantitet
10690471 4 x 1,25 ml
1 options
Produktkod. 10690471 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer R0971
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Thermo Scientific 25 mM MgCl2 är en vattenlösning av 0,22μ m membranfiltrerad magnesiumklorid, används för optimering av magnesiumjonkoncentration i PCR.
Thermo Scientific 25 mM MgCl2 är en vattenlösning av 0,22-μ m membranfiltrerad magnesiumklorid, används för optimering av magnesiumjonkoncentration i PCR med:
  • TaqDNA-polymeras (EP0072)
  • DreamTaq DNA-polymeras (EP0701)
  • Phire Hot Start II DNA-polymeras (F122L).
Funktioner
  • Fri från endodeoxiribonukleaser, exodeoxiribonukleaser, ribonukleaser och fosfataser
Användningsområden
  • PCR
  • Enzymatiska reaktioner
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Magnesiumklorid
Innehåll och lagring •25 mM MgCl 2 , 4 x 1,25 mL
Förvaras i en icke-frostfri frys vid -20 °C.
Koncentration 25 mM
För användning med (applikation) Varmstarts-PCR
Produkttyp MgCl 2 (magnesiumklorid)
Kvantitet 4 x 1,25 ml
Frakt skick Våt eller tor ris
Form Vätska