Läs mer
Thermo Scientific™ RNA Gel Loading Dye (2X)
Produktkod. 10359119 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
1 ml
Förpackningsstorlek:
1ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10359119 1 ml 1ml
1 options
Produktkod. 10359119 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer R0641
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Förbereda RiboRuler RNA-stegar och RNA-prover för elektrofores på agaros- eller polyakrylamidgeler med användning av Thermo Scientific™ 2X RNA Loading Dye.
2X RNA Loading Dye rekommenderas för beredning av RiboRuler RNA-stegar och RNA-prover för elektrofores på agaros- eller polyakrylamidgeler. Den innehåller spårningsfärgämnena bromfenolblått och xylencyanol FF samt det interkalerande färgämnet etidiumbromid. I de flesta denaturerande agarosgelsystemen migrerar bromfenolblått något snabbare än humant 5S rRNA, medan xylencyanol FF migrerar något långsammare än 18S rRNA.
2X RNA Loading Dye innehåller det denaturerande medlet formamid, vilket gör att RNA-fragment kan separeras efter storlek även under icke-denaturerande elektrofores. Formamid stabiliserar också RNA.
Höjdpunkter
  • Tvåfärgsspårning av DNA, RNA-migrering under elektrofores
  • Inget DNA, RNA-maskering under gelexponering för UV-ljus
  • Denaturering av DNA, RNA på grund av närvaron av formamid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Koncentration 2X
Provtyp RNA
Gelkompatibilitet Akrylamidgeler, agarosgeler
Etikett eller färgämne Bromophenol Blue, Xylene Cyanol FF (XCFF)
Produkttyp RNA Gel Loading Dye
Kvantitet 1 ml