Läs mer
Thermo Scientific™ Natriumacetatlösning (3 M), pH 5,2
Produktkod. 10190890 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
5 x 1 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10190890 5 x 1 ml Paket med 5
1 options
Produktkod. 10190890 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer R1181
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    254.00 SEK
    241.65 SEK / Paket med 5
    Save 12.35 SEK
    4% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Fäll ut DNA och RNA med μdenna 0,22 m membranfiltrerade, sterila, nukleasfria lösning av natriumacetat.
3 M natriumacetatlösning, pH 5,2 är 0,22μ m membranfiltrerad, steril, nukleasfri lösning av natriumacetat. Denna lösning används rutinmässigt vid DNA- och RNA-utfällning.
Används rutinmässigt vid DNA- och RNA-utfällning.
Rekommenderas för:
DNA-utfällning; RNA-utfällning.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Natriumacetat
Produkttyp Natriumacetatlösning
Kvantitet 5 x 1 ml
Form Vätska