Läs mer
Thermo Scientific™ 5-fluororotinsyra
Produktkod. 10609920 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10609920 1 g 1g
10619920 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10609920 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer R0811
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    960.00 SEK
    806.65 SEK / 1g
    Save 153.35 SEK
    15% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Detektera uttryck av URA3- genen, som kodar för orotin-5'-monofosfat (OMP) dikarboxylas med Thermo Scientific™ 5-fluororotic Acid, används i jästmolekylär genetik.
5-fluororotic Acid är en jäst med en aktiv URA3 -gen (Ura+) omvandlar 5-FOA till fluordeoxiuridin, som är giftigt för celler (se schemat nedan). Jäststammar som bär en mutation i URA3 -genen växer i närvaro av 5-FOA om mediet kompletteras med uracil. 5-FOA används ofta i experiment med Saccharomyces cerevisiae ( URA3 ), Schizosaccharomyces pombe ( URA4 och URA5 ), Candida albicans ( URA3 ) och E. coli ( pyrF ).
Jäst med en aktiv URA3- gen (Ura+) omvandlar 5-FOA till fluordeoxiuridin, som är giftigt för celler (se schemat nedan). Jäststammar som bär en mutation i URA3 -genen växer i närvaro av 5-FOA om mediet kompletteras med uracil. 5-FOA används ofta i experiment med Saccharomyces cerevisiae ( URA3 ), Schizosaccharomyces pombe ( URA4 och URA5 ), Candida albicans ( URA3 ) och E.coli ( pyrF ).
Rekommenderas för:
Detektion av URA3-genuttryck i jäst; Konstruktion av jäst 2-hybridbibliotek (1); Andra områden av jästgenetik inklusive genersättning, analys av transposerbara genetiska element och identifiering av genmutationer.
Anmärkning:
Låg löslighet i vatten. Lösligheten i dimetylsulfoxid är större än 150 mg/ml. Beredning av en 100 mg/ml lösning i dimetylsulfoxid rekommenderas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-fluororotinsyra
Produkttyp 5-fluororotinsyra
Kvantitet 1 g
Form Pulver
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 5-Fluoroorotic acid monohydrate
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: 5-Fluoroorotic acidmonohydrate