Läs mer
Thermo Scientific™ 5-fluororotinsyra
Handla allt Thermo Scientific ProdukterBeskrivning
5-fluororotic Acid är en jäst med en aktiv URA3 -gen (Ura+) omvandlar 5-FOA till fluordeoxiuridin, som är giftigt för celler (se schemat nedan). Jäststammar som bär en mutation i URA3 -genen växer i närvaro av 5-FOA om mediet kompletteras med uracil. 5-FOA används ofta i experiment med Saccharomyces cerevisiae ( URA3 ), Schizosaccharomyces pombe ( URA4 och URA5 ), Candida albicans ( URA3 ) och E. coli ( pyrF ).
Rekommenderas för:
Detektion av URA3-genuttryck i jäst; Konstruktion av jäst 2-hybridbibliotek (1); Andra områden av jästgenetik inklusive genersättning, analys av transposerbara genetiska element och identifiering av genmutationer.
Anmärkning:
Låg löslighet i vatten. Lösligheten i dimetylsulfoxid är större än 150 mg/ml. Beredning av en 100 mg/ml lösning i dimetylsulfoxid rekommenderas.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-fluororotinsyra |
| Produkttyp | 5-fluororotinsyra |
| Kvantitet | 5 g |
| Form | Pulver |