Läs mer
Thermo Scientific™ TAE-buffert (Tris-acetat-EDTA) (50X)
Produktkod. 10399519 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
1 l
Förpackningsstorlek:
1 L
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10399519 1 l 1 L
1 options
Produktkod. 10399519 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer B49
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Optimera elektrofores av både genomiskt och stort supercoiled DNA i agaros och polyakrylamidgeler med Thermo Scientific™ 50X TAE-buffert (Tris-acetat-EDTA).
Använd Thermo Scientific 50X TAE-buffert (Tris-acetat-EDTA) för elektrofores av nukleinsyror i agaros- och polyakrylamidgeler. Du kan använda denna buffert för både genomiskt och stort supercoiled DNA, och du kan även använda denna som både löpande och gelberedningsbuffert.
Användningsrekommendationer
  • Använd färsk 1X TAE både för gelén och för elektroforeskörningen
  • För att förbereda 1X TAE-buffert tillsätt 20 ml 50X TAE-buffert till 980 ml avjoniserat vatten och blanda väl
Kvalitetskontroll
  • Frånvaron av endo-, exodeoxiribonukleaser och ribonukleaser bekräftad av lämpliga kvalitetstester
1X sammansättning
  • 40 mm Tris
  • 20 mM ättiksyra
  • 1 mm EDTA
  • pH på 50X TAE: 8,4
Rekommenderas för:
Elektrofores av nukleinsyror i agaros- och polyakrylamidgeler; Används både som löpbuffert och som gelberedningsbuffert; Filtrerad genom ett 0,22 μm membran; Rekommenderas för upplösning av RNA- och DNA-fragment l.
Anmärkning:
TAE-buffert har en relativt låg buffertkapacitet, därför rekommenderas periodiskt utbyte av bufferten under långvarig elektrofores.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Koncentration 50X
Kvantitet 1 l
Produkttyp TAE-buffert
compliance-icons
Produktbeteckning
  • TAE Buffer (Tris-acetate-EDTA) (50X)
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 2
Faroangivelser
  • H373-Kan orsaka organskador.
Skyddsangivelse
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P314-Sök läkarhjälp vid obehag.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: acetic acid