Läs mer
Thermo Scientific™ DNA-laddningsfärgämne& SDS-lösning (6X)
Produktkod. 11571575 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
5 x 1 ml
Produktkod. Kvantitet
11571575 5 x 1 ml
1 options
Produktkod. 11571575 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer R1151
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Utför agarosgelanalys av DNA-prover som innehåller stora mängder DNA-bindande proteiner med denna DNA-laddningsfärg som innehåller SDS.
6X DNA Loading Dye& SDS-lösning rekommenderas för agarosgelanalys av DNA-prover som innehåller stora mängder DNA-bindande proteiner. Närvaron av SDS eliminerar DNA-proteininteraktioner och förhindrar gelskiftningar. Den höga koncentrationen av EDTA skyddar DNA från nedbrytning av metallberoende nukleaser.
Höjdpunkter
  • 1% SDS eliminerar DNA-proteininteraktioner, förhindrar uppkomsten av ytterligare band på grund av hybridisering av DNA-molekyler med kohesiva ändar
  • 100 mM EDTA hämmar metallberoende nukleaser
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Koncentration 6X
Gelkompatibilitet Akrylamidgeler, agarosgeler
Etikett eller färgämne Bromophenol Blue, Xylene Cyanol FF (XCFF)
Produkttyp DNA Loading Dye & SDS Solution
Kvantitet 5 x 1 ml