Beskrivning
6X DNA Loading Dye används för att förbereda DNA-markörer och prover för laddning på agaros- eller polyakrylamidgeler. Den innehåller två olika färgämnen (bromfenolblått och xylencyanol FF) för visuell spårning av DNA-migrering under elektrofores. Närvaron av glycerol säkerställer att DNA:t i stegen och provet bildar ett lager i botten av brunnen. EDTA som ingår i lösningen binder tvåvärda metalljoner och hämmar metallberoende nukleaser.
6X DNA Loading Dye används för konventionell DNA-elektrofores.
Höjdpunkter
- Tvåfärgsspårning av DNA-migrering under DNA-elektrofores
- Ingen DNA-maskering under gelexponering för UV-ljus
- EDTA binder tvåvärda metalljoner och hämmar metallberoende nukleaser
Specifikationer
Specifikationer
| Koncentration | 6 X |
| Gelkompatibilitet | Akrylamidgeler, agarosgeler |
| Kvantitet | 5 x 1,0 ml |
| Produkttyp | DNA-gelladdningsfärg |