Läs mer
Thermo Scientific™ TriTrack DNA Loading Dye (6X)
Produktkod. 11581575 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
5 x 1 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11581575 5 x 1 ml Paket med 5
1 options
Produktkod. 11581575 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer R1161
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    468.00 SEK
    388.65 SEK / Paket med 5
    Save 79.35 SEK
    16% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Förbered DNA-markörer och prover för laddning på agaros eller polyakrylamidgeler med Thermo Scientific™ 6X TriTrack DNA-laddningsfärgämne.
6X TriTrack DNA Loading Dye används för att förbereda DNA-markörer och prover för laddning på agaros- eller polyakrylamidgeler. Den innehåller tre olika färgämnen (bromfenolblått, xylencyanol FF eller orange G) för visuell spårning av DNA-migrering under elektrofores. Närvaron av glycerol säkerställer att DNA:t i stegen och provet bildar ett lager i botten av brunnen. EDTA som ingår i lösningarna binder tvåvärda metalljoner och hämmar metallberoende nukleaser.
6X TriTrack DNA Loading Dye används för konventionell DNA-elektrofores.
Höjdpunkter
  • Trefärgsspårning av DNA-migrering under DNA-elektrofores
  • Ingen DNA-maskering under gelexponering för UV-ljus
  • EDTA binder tvåvärda metalljoner och hämmar metallberoende nukleaser
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Koncentration 6X
Gelkompatibilitet Akrylamidgeler, agarosgeler
Etikett eller färgämne Bromfenolblått, Orange G, Xylene Cyanol FF (XCFF)
Produkttyp DNA-laddningsfärgämne
Kvantitet 5 x 1 ml