Läs mer
Thermo Scientific™ AarI (2 U/μ L)
Handla allt Thermo Scientific ProdukterBeskrivning
Konventionella restriktionsendonukleaser är en stor samling av högkvalitativa restriktionsenzymer, optimerade för att fungera i en av buffertarna i Five Buffer System. Dessutom tillhandahålls den universella Tango-bufferten för bekvämlighet vid dubbelrötning. Alla enzymer uppvisar 100 % aktivitet i de rekommenderade buffert- och reaktionsförhållandena. För att säkerställa konsekvent prestanda, Thermo Scientific restriktionsenzymreaktionsbuffertar innehåller förblandad BSA, vilket förbättrar stabiliteten hos många enzymer och binder föroreningar som kan finnas i DNA-beredningar.
5'...CACCTGC (N) 4 ▵...3'
3'...GTGGACG (N) 8 ▵...5'
Villkor för 100 % aktivitet:
- [1X Buffer AarI] + oligonukleotid:
- [10 mM Bis-Tris Propan-HCl (pH 6,5 vid °37 C), 10 mM MgCl2, 100 mM KCl, 0,1 mg/ml BSA] + 0,5 μM oligonukleotid (se not)
- Inkubera vid 37 °C
Förvaringsbuffert:
- AarI levereras i:
- 10 mM kaliumfosfat (pH 7,4 vid 25 °C), 100 mM KCl, 1 mM EDTA, 1 mM DTT, 0,2 mg/ml BSA och 50 % (v/v) glycerol
Ligering och återklyvning:
- Efter 10-faldig översmältning med AarI kan mer än 95 % av DNA-fragmenten ligeras och skäras igen
Metyleringseffekter:
- Dam: överlappar aldrig— ingen effekt
- Dcm: överlappar aldrig— ingen effekt
- CpG: kan överlappa varandra— klyvningsförsämrad
- EcoKI: överlappar aldrig— ingen effekt
- EcoBI: kan överlappa varandra— effekt ej fastställd
Digestion av agaros-inbäddat DNA:
- Minst 5 enheter av enzymet krävs för nedbrytning av μ1 g agarosinbäddat lambda-DNA på 16 timmar
Anmärkning:
För klyvning med AarI krävs minst två kopior av dess igenkänningssekvens. Inkludering av μ0,5 M oligonukleotid med AarI-igenkänningssekvensen i reaktionsblandningen förbättrar signifikant klyvning av DNA, speciellt av de med ett enda AarI-ställe. Ändå är en fullständig klyvning av vissa substrat med AarI svår att uppnå. Mer än 10-faldig översmältning med AarI kan resultera i stjärnaktivitet. AarI kan förbli associerad med det klyvda DNA:t. Detta kan orsaka förskjutning av DNA-band under elektrofores. För att undvika atypiska DNA-bandmönster, använd 6X DNA Loading Dye& SDS-lösning för provberedning eller värm det digererade DNA:t i närvaro av SDS före elektrofores.
Specifications
Specifications
| Koncentration | 2 U/μl |
| Metyleringskänslighet | CpG-metyleringskänslig, Inte Dam-metyleringskänslig, Ej Dcm-metyleringskänslig |
| Enzym | AarI |
| Kompatibel buffert | Unik buffert (10X buffert AarI) |
| Känslig för värmeinaktivering | Ja |
| Optimal reaktionstemperatur | 37 °C |
| Typ IIS RE | Nej |
| Kvantitet | 125 enheter |
| Produkttyp | Restriktionsenzym |
| Forskningskategori | Traditionell kloning |