Läs mer
Thermo Scientific™ AarI (2 U/μ L)
Produktkod. p-4521484 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
125 enheter
25 enheter
Förpackningsstorlek:
125 enheter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10440100 25 enheter -
10282880 125 enheter 125 enheter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10440100 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer ER1581
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Klipp vid CACCTGC(4/8)^-ställen med AarI-restriktionsenzym, som presterar bäst vid 37 C °i sin egen unika (+oligo) buffert.
Konventionella restriktionsendonukleaser är en stor samling av högkvalitativa restriktionsenzymer, optimerade för att fungera i en av buffertarna i Five Buffer System. Dessutom tillhandahålls den universella Tango-bufferten för bekvämlighet vid dubbelrötning. Alla enzymer uppvisar 100 % aktivitet i de rekommenderade buffert- och reaktionsförhållandena. För att säkerställa konsekvent prestanda, Thermo Scientific restriktionsenzymreaktionsbuffertar innehåller förblandad BSA, vilket förbättrar stabiliteten hos många enzymer och binder föroreningar som kan finnas i DNA-beredningar.
5'...CACCTGC (N) 4 ▵...3'
3'...GTGGACG (N) 8 ▵...5'
Villkor för 100 % aktivitet:
  • [1X Buffer AarI] + oligonukleotid:
  • [10 mM Bis-Tris Propan-HCl (pH 6,5 vid °37 C), 10 mM MgCl2, 100 mM KCl, 0,1 mg/ml BSA] + 0,5 μM oligonukleotid (se not)
  • Inkubera vid 37 °C
Förvaringsbuffert:
  • AarI levereras i:
  • 10 mM kaliumfosfat (pH 7,4 vid 25 °C), 100 mM KCl, 1 mM EDTA, 1 mM DTT, 0,2 mg/ml BSA och 50 % (v/v) glycerol
Ligering och återklyvning:
  • Efter 10-faldig översmältning med AarI kan mer än 95 % av DNA-fragmenten ligeras och skäras igen
Metyleringseffekter:
  • Dam: överlappar aldrig— ingen effekt
  • Dcm: överlappar aldrig— ingen effekt
  • CpG: kan överlappa varandra— klyvningsförsämrad
  • EcoKI: överlappar aldrig— ingen effekt
  • EcoBI: kan överlappa varandra— effekt ej fastställd
Digestion av agaros-inbäddat DNA:
  • Minst 5 enheter av enzymet krävs för nedbrytning av μ1 g agarosinbäddat lambda-DNA på 16 timmar
Anmärkning:
För klyvning med AarI krävs minst två kopior av dess igenkänningssekvens. Inkludering av μ0,5 M oligonukleotid med AarI-igenkänningssekvensen i reaktionsblandningen förbättrar signifikant klyvning av DNA, speciellt av de med ett enda AarI-ställe. Ändå är en fullständig klyvning av vissa substrat med AarI svår att uppnå. Mer än 10-faldig översmältning med AarI kan resultera i stjärnaktivitet. AarI kan förbli associerad med det klyvda DNA:t. Detta kan orsaka förskjutning av DNA-band under elektrofores. För att undvika atypiska DNA-bandmönster, använd 6X DNA Loading Dye& SDS-lösning för provberedning eller värm det digererade DNA:t i närvaro av SDS före elektrofores.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Koncentration 2 U/μl
Metyleringskänslighet CpG-metyleringskänslig, Inte Dam-metyleringskänslig, Ej Dcm-metyleringskänslig
Enzym AarI
Kompatibel buffert Unik buffert (10X buffert AarI)
Känslig för värmeinaktivering Ja
Optimal reaktionstemperatur 37 °C
Typ IIS RE Nej
Kvantitet 25 enheter
Produkttyp Restriktionsenzym
Forskningskategori Traditionell kloning