Läs mer
Thermo Scientific™ Acc65I (Asp718I) (10 U/μ L)
Produktkod. 10232680 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Kvantitet:
1 000 enheter
5 000 enheter
Förpackningsstorlek:
1000 enheter
5000 enheter
Produktkod. 10232680
Brand: Thermo Scientific™ ER0901
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Edge
Klipp vid G^GTACC-ställen med Acc65I (Asp718I) restriktionsenzym, som fungerar bäst vid 37 °C i O-buffert (Isoschizomerer: Asp718I).
Konventionella restriktionsendonukleaser är en stor samling av högkvalitativa restriktionsenzymer, optimerade för att fungera i en av buffertarna i Five Buffer System. Dessutom tillhandahålls den universella Tango-bufferten för bekvämlighet vid dubbelrötning. Alla enzymer uppvisar 100 % aktivitet i de rekommenderade buffert- och reaktionsförhållandena. För att säkerställa konsekvent prestanda, Thermo Scientific restriktionsenzymreaktionsbuffertar innehåller förblandad BSA, vilket förbättrar stabiliteten hos många enzymer och binder föroreningar som kan finnas i DNA-beredningar.
Höjdpunkter
  • Överlägsen kvalitet– sträng kvalitetskontroll och branschledande tillverkningsprocess
  • Bekvämt färgkodat Five Buffer System
  • Inkluderar universell tangobuffert för dubbelsmältning
  • BSA förblandat i reaktionsbuffertar
  • Brett urval av restriktionsendonukleasspecificiteter
Användningsområden
  • Molekylär kloning
  • Kartläggning av restriktioner
  • Genotypsbestämning
  • Southern Blot
  • Restriktionsfragmentlängdspolymorfism (RFLP)
  • SNP
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Koncentration 10 U/μ L
Metyleringskänslighet CpG-metyleringskänslig, Ej CpG-metyleringskänslig, Inte Dam-metyleringskänslig
Enzym Acc65I (Asp718I)
Kompatibel buffert 10X buffert O
Känslig för värmeinaktivering Ja
Optimal reaktionstemperatur 37 °C
Typ IIS RE Nej
Kvantitet 1 000 enheter
Produkttyp Restriktionsenzym
Forskningskategori Traditionell kloning