Läs mer
Thermo Scientific™ Aminoallyl-dUTP-lösning (50 mM)
Produktkod. 10775641 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
50μ L
Förpackningsstorlek:
50µL
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10775641 50μ L 50µL
1 options
Produktkod. 10775641 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer R1101
Black Friday börjar här
Använd kampanjkoden 27984
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Thermo Scientific Aminoallyl-dUTP (5-[3-aminoallyl]-2'-deoxiuridin-5'-trifosfat) tillhandahålls som 10 mM och 50 mM vattenlösningar titrerade till pH 7,0 med NaOH.
Thermo Scientific Aminoallyl-dUTP (5-[3-aminoallyl]-2'-deoxiuridin-5'-trifosfat) tillhandahålls som 10 mM och 50 mM vattenlösningar titrerade till pH 7,0 med NaOH. Aminoallyl-dUTP kan inkorporeras enzymatiskt i DNA och det resulterande amininnehållande DNA:t kan därefter märkas med vilket aminreaktivt fluorescerande färgämne, biotin eller hapten som helst.
Ansökningar
• Enzymatisk indirekt icke-radioaktiv märkning av DNA under cDNA-syntes
• PCR
• Nick-översättning
• Slumpmässig grundad märkning
• Primerförlängning
Aminoallyl-dUTP kan enzymatiskt inkorporeras i DNA med:
• Omvända transkriptaser
•Taq DNA-polymeras (kat. nr EP0072)
• phi29 DNA-polymeras (EP0091)
• Klenow Fragment (EP0051)
• Klenow Fragment, exo- (EP0421)
• DNA-polymeras I (EP0041)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Koncentration 50 mM
Innehåll och lagring Aminoallyl-dUTP-lösning, 50 mM (50μ L)
Butik på– 20 °C.
Form Vätska
Polymeras DNA-polymeras
Märkningsmetod Direkt märkning
Etikett eller färgämne Aminoallyl
Kvantitet 50μ L
Frakt skick Torr is
För användning med (applikation) Standard PCR, Genuttryck, Icke-radioaktiv märkning