Beskrivning
Thermo Scientific™ ATP (adenosin 5'-trifosfat) är en extremt stabil nukleotid och tillförs som en 100 mM vattenlösning titrerad till pH 7,3–7,5 med NaOH. Denna nukleotid används i olika molekylärbiologiska tillämpningar och har en renhet över 99 %.
Funktioner
- Mer än 99 % renhet bekräftad av HPLC
- Funktionellt testat i in vitro-transkription
- Stabil i två år vid -20 °C och efter flera fryst-ti-cykler
Användningsområden
- In vitro-transkription
- aRNA-syntes
- siRNA-syntes
- RNA-amplifiering
- Ligering
- Fosforylering
Specifikationer
Specifikationer
| Koncentration | 100 mM |
| För användning med (applikation) | in vitro -transkription, RNA-amplifiering |
| Innehåll och lagring | ATP Lösning, 100 mM (0,25 mL) Butik på– 20 °C. |
| Frakt skick | Torr is |
| Konjugera | Okonjugerad |
| Kvantitet | 0,25 ml |
| Produkttyp | ATP Lösning |
| Form | Vätska |