Läs mer
Thermo Scientific™ BclI (10 U/μ L)
Produktkod. 10601241 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Kvantitet:
1000 U
3 000 enheter
5 000 enheter
Förpackningsstorlek:
1000 enheter
3000 enheter
5000 enheter
Produktkod. 10601241
Brand: Thermo Scientific™ ER0721
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Klipp vid T^GATCA-ställen med BclI-restriktionsenzym, som fungerar bäst vid 55 °C i G-buffert (isoschizomerer: FbaI, Ksp22I).
Konventionella restriktionsendonukleaser är en stor samling av högkvalitativa restriktionsenzymer, optimerade för att fungera i en av buffertarna i Five Buffer System. Dessutom tillhandahålls den universella Tango-bufferten för bekvämlighet vid dubbelrötning. Alla enzymer uppvisar 100 % aktivitet i de rekommenderade buffert- och reaktionsförhållandena. För att säkerställa konsekvent prestanda, Thermo Scientific restriktionsenzymreaktionsbuffertar innehåller förblandad BSA, vilket förbättrar stabiliteten hos många enzymer och binder föroreningar som kan finnas i DNA-beredningar.
Höjdpunkter
  • Överlägsen kvalitet– sträng kvalitetskontroll och branschledande tillverkningsprocess
  • Bekvämt färgkodat Five Buffer System
  • Inkluderar universell tangobuffert för dubbelsmältning
  • BSA förblandat i reaktionsbuffertar
  • Brett urval av restriktionsendonukleasspecificiteter
Användningsområden
  • Molekylär kloning
  • Kartläggning av restriktioner
  • Genotypsbestämning
  • Southern Blot
  • Restriktionsfragmentlängdspolymorfism (RFLP)
  • SNP
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Koncentration 10 U/μ L
Komponenter 10 mM Tris-HCl (pH 7,5 vid 37 °C), 10 mM MgCl2, 50 mM NaCl och 0,1 mg/ml BSA
Inkubatortemperatur 55 °C
Kvantitet 1000 U
Produkttyp BcII