Beskrivning
För att säkerställa konsekvent enzymprestanda, Thermo Scientific restriktionsenzymbuffertar innehåller BSA, som förbättrar stabiliteten hos många enzymer och binder föroreningar som kan finnas i DNA-beredningar. Flera frys-upptiningscykler av buffertarna kommer inte att orsaka BSA-utfällning.
restriktionsenzymer uppvisar 100 % av sin certifierade aktivitet i den rekommenderade bufferten.
Följande enzymer kräver unika buffertar för optimal matsmältning:
- AarI
- AjiI
- BamHI
- BfuI
- Bpu10I
- BseXI
- Bsp143I
- Cfr9I
- CfrlOI
- Eam1105I
- Ecl136II
- Eco52I
- EcoRI
- KpnI
- Lsp1109I
- Pacl
- PasI
- Ppu21I
- SacI
- ScaI
- SdaI
- SduI
- SgeI
- TaqI
Specifikationer
Specifikationer
| Koncentration | 10X |
| Typ IIS RE | Ja |
| Kvantitet | 1 ml |
| Produkttyp | BfuI-buffert |
| Forskningskategori | Ärrlös kloning |