Läs mer
Thermo Scientific™ Biotin-11-dUTP-lösning (1 mM)
Produktkod. 10899570 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
50μ L
Förpackningsstorlek:
50µL
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10899570 50μ L 50µL
1 options
Produktkod. 10899570 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer R0081
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Thermo Scientific Biotin-11-dUTP (biotin-epsilon-aminokaproyl-[5-{3-aminoallyl}-2'-deoxiuridin-5'-trifosfat]) tillhandahålls som 1 mM vattenlösning titrerad till pH 7,0 med NaOH och är designad för enzymatisk icke-radioaktiv märkning av DNA.
Thermo Scientific Biotin-11-dUTP (biotin-epsilon-aminokaproyl-[5-{3-aminoallyl}-2'-deoxiuridin-5'-trifosfat]) tillhandahålls som 1 mM vattenlösning titrerad till pH 7,0 med NaOH och är designad för enzymatisk icke-radioaktiv märkning av DNA.
Ansökningar
• Enzymatisk icke-radioaktiv märkning av DNA med PCR
• Nick-översättning
• cDNA-syntes
• Slumpmässig grundad märkning
• Primerförlängning
Biotin-11-dUTP kan enzymatiskt införlivas i DNA med:
• Omvända transkriptaser
•Taq DNA-polymeras (kat. nr EP0072)
• phi29 DNA-polymeras (EP0091)
• Klenow Fragment, exo (EP0421)
• Klenow-fragment (EP0051)
• DNA-polymeras I (EP0041)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Koncentration 1 mM
Innehåll och lagring Biotin-11-dUTP-lösning, 1 mM (50μ L)
Butik på– 20 °C.
Form Vätska
Polymeras DNA-polymeras
Märkningsmetod Direkt märkning
Etikett eller färgämne Biotin
Kvantitet 50μ L
Frakt skick Torr is
För användning med (applikation) cDNA-syntes, Icke-radioaktiv märkning