Läs mer
Thermo Scientific™ Bovint serumalbumin (BSA)
Produktkod. 10829410 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
5 mg
Förpackningsstorlek:
5mg
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10829410 5 mg 5mg
1 options
Produktkod. 10829410 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer B14
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    295.00 SEK
    262.65 SEK / 5mg
    Save 32.35 SEK
    10% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Stabilisera enzymer, öka PCR-utbyten och förhindra vidhäftning av enzymer med Thermo Scientific™ Bovint serumalbumin.
Bovint serumalbumin (BSA) är idealiskt för stabilisering av enzymer under lagring och för enzymatiska reaktioner där frånvaron av nukleaser är avgörande. BSA ökar PCR-utbyten från mallar med låg renhet. Det förhindrar också vidhäftning av enzymer till reaktionsrören och spetsytor.
Höjdpunkter
  • Ej modifierad (icke-acetylerad)
  • V-fraktion
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Koncentration 20 mg/mL
Kvalitet Molekylärbiologi
Kvantitet 5 mg
Produkttyp Bovint serumalbumin
Forskningskategori Traditionell kloning