Läs mer
Thermo Scientific™ BpiI (BbsI) (10 U/μ L)
Produktkod. 10774491 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
1 000 enheter
200 enheter
Förpackningsstorlek:
1000 enheter
200 enheter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10774491 200 enheter 200 enheter
10609330 1 000 enheter 1000 enheter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10774491 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer ER1011
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    351.00 SEK
    291.65 SEK / Paket med 200
    Save 59.35 SEK
    16% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Klipp GAAGAC(2/6)^-ställen med BpiI (BbsI)-restriktionsenzym, som fungerar bäst vid 37 °C i G-buffert (isoschizomerer: BbsI, BpuAI, BstV2I).
Konventionella restriktionsendonukleaser är en stor samling av högkvalitativa restriktionsenzymer, optimerade för att fungera i en av buffertarna i Five Buffer System. Dessutom tillhandahålls den universella Tango-bufferten för bekvämlighet vid dubbelrötning. Alla enzymer uppvisar 100 % aktivitet i de rekommenderade buffert- och reaktionsförhållandena. För att säkerställa konsekvent prestanda, Thermo Scientific restriktionsenzymreaktionsbuffertar innehåller förblandad BSA, vilket förbättrar stabiliteten hos många enzymer och binder föroreningar som kan finnas i DNA-beredningar.
5'...GAAGAC (N) 2 ▵...3'
3'...CTTCTG (N) 6 ▵...5'
Villkor för 100 % aktivitet:
  • 1X buffert G
  • 10 mM Tris-HCl (pH 7,5 vid 37 °C), 10 mM MgCl2, 50 mM NaCl och 0,1 mg/ml BSA
  • Inkubera vid 37 °C
Förvaringsbuffert:
  • BpiI levereras i:
  • 10 mM Tris-HCl (pH 7,4 vid 25 °C), 100 mM KCl, 1 mM DTT, 1 mM EDTA, 0,2 mg/ml BSA och 50 % (volym/volym) glycerol
Ligering och återklyvning:
  • Efter 50-faldig översmältning med BpiI kan mer än 95 % av DNA-fragmenten ligeras och skäras igen
Metyleringseffekter:
  • Dam: överlappar aldrig— ingen effekt
  • Dcm: överlappar aldrig— ingen effekt
  • CpG: kan överlappa varandra— ingen effekt
  • EcoKI: överlappar aldrig— ingen effekt
  • EcoBI: kan överlappa varandra— effekt ej fastställd
Digestion av agaros-inbäddat DNA:
  • Minst 5 enheter av enzymet krävs för fullständig nedbrytning av μ1 g agarosinbäddat lambda-DNA på 16 timmar
Anmärkning:
BpiI klyver nedströms dess igenkänningsställe och kan generera alla önskade 4 bas 5ft.-överhäng. Denna funktion är användbar för direkt kloning av PCR-produkter.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Koncentration 10 U/μ L
Metyleringskänslighet Inte Dam-metyleringskänslig, Ej Dcm-metyleringskänslig, Ej CpG-metyleringskänslig
Enzym BpiI (BbsI)
Kompatibel buffert 10X buffert G
Känslig för värmeinaktivering Ja
Optimal reaktionstemperatur 37 °C
Typ IIS RE Ja
Kvantitet 200 enheter
Produkttyp Restriktionsenzym
Forskningskategori Ärrlös kloning