Läs mer
Thermo Scientific™ BseDI (BsaJI) (10 U/μ L)
Produktkod. 10689330 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Kvantitet:
1500 U
300 enheter
Förpackningsstorlek:
1500 enheter
300 enheter
Produktkod. 10689330
Brand: Thermo Scientific™ ER1081
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Klipp vid C^CNNGG-ställen med BseDI (BsaJI) restriktionsenzym, som fungerar bäst vid °55 C i Tangobuffert (Isoschizomerer: BsaJI, BssECI).
Konventionella restriktionsendonukleaser är en stor samling av högkvalitativa restriktionsenzymer, optimerade för att fungera i en av buffertarna i Five Buffer System. Dessutom tillhandahålls den universella Tango-bufferten för bekvämlighet vid dubbelrötning. Alla enzymer uppvisar 100 % aktivitet i de rekommenderade buffert- och reaktionsförhållandena. För att säkerställa konsekvent prestanda, Thermo Scientific restriktionsenzymreaktionsbuffertar innehåller förblandad BSA, vilket förbättrar stabiliteten hos många enzymer och binder föroreningar som kan finnas i DNA-beredningar.
5'...C▵CNNG G...3'
3'...GGNNC▵C...5'
Villkor för 100 % aktivitet:
  • 1X Buffertango™ : 33 mM Tris-acetat (pH 7,9 vid 37 °C), 10 mM Mg-acetat, 66 mM K-acetat och 0,1 mg/ml BSA
  • Inkubera vid 55 °C
Förvaringsbuffert:
  • BseDI levereras i: 10 mM Tris-HCl (pH 7,5 vid 25 °C), 50 mM KCl, 1 mM DTT, 0,1 mM EDTA, 0,2 mg/ml BSA och 50 % (v/v) glycerol
Ligering och återklyvning:
  • Efter 50-faldig översmältning med BseDI kan mer än 95 % av DNA-fragmenten ligeras och skäras igen
Metyleringseffekter:
  • Dam: aldrig överlappa varandra— ingen effekt
  • Dcm: kan överlappa varandra— ingen effekt
  • CpG: kan överlappa varandra— ingen effekt
  • EcoKI: överlappar aldrig— ingen effekt
  • EcoBI: överlappar aldrig— ingen effekt
Anmärkning:
Inkubation vid 37 °C resulterar i 10 % aktivitet.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Koncentration 10 U/μ L
Metyleringskänslighet Inte Dam-metyleringskänslig, Ej Dcm-metyleringskänslig, Ej CpG-metyleringskänslig
Enzym BseDI (BsaJI)
Kompatibel buffert 10X Buffer Tango
Känslig för värmeinaktivering Nej
Optimal reaktionstemperatur 55 °C
Typ IIS RE Nej
Kvantitet 300 enheter
Produkttyp Restriktionsenzym
Forskningskategori Traditionell kloning