Läs mer
Thermo Scientific™ BseNI (BsrI) (10 U/μ L)
Handla allt Thermo Scientific ProdukterBeskrivning
Konventionella restriktionsendonukleaser är en stor samling av högkvalitativa restriktionsenzymer, optimerade för att fungera i en av buffertarna i Five Buffer System. Dessutom tillhandahålls den universella Tango-bufferten för bekvämlighet vid dubbelrötning. Alla enzymer uppvisar 100 % aktivitet i de rekommenderade buffert- och reaktionsförhållandena. För att säkerställa konsekvent prestanda, Thermo Scientific restriktionsenzymreaktionsbuffertar innehåller förblandad BSA, vilket förbättrar stabiliteten hos många enzymer och binder föroreningar som kan finnas i DNA-beredningar.
5'...ACTGGN▵...3'
3'...TGAC▵CN ...5'
Villkor för 100 % aktivitet:
- 1X buffert B: 10 mM Tris-HCl (pH 7,5 vid 37 °C), 10 mM MgCl2 och 0,1 mg/ml BSA
- Inkubera vid 65 °C
- För att säkerställa högre effektivitet av matsmältningen, utför klyvningsreaktionen under paraffinolja
Förvaringsbuffert:
- BseNI levereras i: 10 mM Tris-HCl (pH 7,4 vid 25 °C), 100 mM KCl, 1 mM DTT, 1 mM EDTA, 0,2 mg/ml BSA och 50 % (v/v) glycerol
Ligering och återklyvning:
- Efter 50-faldig översmältning med BseNI kan mer än 95 % av DNA-fragmenten ligeras och skäras igen
Metyleringseffekter:
- Dam: överlappar aldrig— ingen effekt
- Dcm: överlappar aldrig— ingen effekt
- CpG: överlappar aldrig— ingen effekt
- EcoKI: kan överlappa varandra— effekt ej fastställd
- EcoBI: kan överlappa varandra— effekt ej fastställd
Anmärkning:
Inkubation vid 37 °C resulterar i mindre än 10 % aktivitet.
Specifikationer
Specifikationer
| Koncentration | 10 U/μ L |
| Metyleringskänslighet | Inte Dam-metyleringskänslig, Ej Dcm-metyleringskänslig, Ej CpG-metyleringskänslig |
| Enzym | BseNI (BsrI) |
| Kompatibel buffert | 10X buffert B |
| Känslig för värmeinaktivering | Ja |
| Optimal reaktionstemperatur | 65 °C |
| Typ IIS RE | Ja |
| Kvantitet | 1 000 enheter |
| Produkttyp | Restriktionsenzym |
| Forskningskategori | Ärrlös kloning |