Läs mer
Thermo Scientific™ BseNI (BsrI) (10 U/μ L)
Produktkod. p-4521387 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Kvantitet:
1 000 enheter
5000 U
Förpackningsstorlek:
1000 enheter
5000 enheter
Produktkod. 10161270
Brand: Thermo Scientific™ ER0881
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Klipp vid ACTGG(1/-1)^-ställen med BseNI (BsrI)-restriktionsenzym, som fungerar bäst vid °65 C i B-buffert (Isoschizomerer: BselI, BsrI, BsrSI).
Konventionella restriktionsendonukleaser är en stor samling av högkvalitativa restriktionsenzymer, optimerade för att fungera i en av buffertarna i Five Buffer System. Dessutom tillhandahålls den universella Tango-bufferten för bekvämlighet vid dubbelrötning. Alla enzymer uppvisar 100 % aktivitet i de rekommenderade buffert- och reaktionsförhållandena. För att säkerställa konsekvent prestanda, Thermo Scientific restriktionsenzymreaktionsbuffertar innehåller förblandad BSA, vilket förbättrar stabiliteten hos många enzymer och binder föroreningar som kan finnas i DNA-beredningar.
5'...ACTGGN▵...3'
3'...TGAC▵CN ...5'
Villkor för 100 % aktivitet:
  • 1X buffert B: 10 mM Tris-HCl (pH 7,5 vid 37 °C), 10 mM MgCl2 och 0,1 mg/ml BSA
  • Inkubera vid 65 °C
  • För att säkerställa högre effektivitet av matsmältningen, utför klyvningsreaktionen under paraffinolja
Förvaringsbuffert:
  • BseNI levereras i: 10 mM Tris-HCl (pH 7,4 vid 25 °C), 100 mM KCl, 1 mM DTT, 1 mM EDTA, 0,2 mg/ml BSA och 50 % (v/v) glycerol
Ligering och återklyvning:
  • Efter 50-faldig översmältning med BseNI kan mer än 95 % av DNA-fragmenten ligeras och skäras igen
Metyleringseffekter:
  • Dam: överlappar aldrig— ingen effekt
  • Dcm: överlappar aldrig— ingen effekt
  • CpG: överlappar aldrig— ingen effekt
  • EcoKI: kan överlappa varandra— effekt ej fastställd
  • EcoBI: kan överlappa varandra— effekt ej fastställd
Anmärkning:
Inkubation vid 37 °C resulterar i mindre än 10 % aktivitet.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Koncentration 10 U/μ L
Metyleringskänslighet Inte Dam-metyleringskänslig, Ej Dcm-metyleringskänslig, Ej CpG-metyleringskänslig
Enzym BseNI (BsrI)
Kompatibel buffert 10X buffert B
Känslig för värmeinaktivering Ja
Optimal reaktionstemperatur 65 °C
Typ IIS RE Ja
Kvantitet 1 000 enheter
Produkttyp Restriktionsenzym
Forskningskategori Ärrlös kloning