Läs mer
Thermo Scientific™ Bsh1285I (BsiEI) (10 U/μ L)
Handla allt Thermo Scientific ProdukterBeskrivning
Lambda-DNA digererad med Bsh1285I (BsiEI), 1 % agaros, 22 klyvningsställen
konventionella restriktionsendonukleaser är en stor samling av högkvalitativa restriktionsenzymer, optimerade för att fungera i en av buffertarna i Five Buffer System. Dessutom tillhandahålls den universella Tango-bufferten för bekvämlighet vid dubbelrötning. Alla enzymer uppvisar 100 % aktivitet i de rekommenderade buffert- och reaktionsförhållandena. För att säkerställa konsekvent prestanda, Thermo Scientific restriktionsenzymreaktionsbuffertar innehåller förblandad BSA, vilket förbättrar stabiliteten hos många enzymer och binder föroreningar som kan finnas i DNA-beredningar.
Höjdpunkter
- Överlägsen kvalitet - sträng kvalitetskontroll och branschledande tillverkningsprocess
- Bekvämt färgkodat Five Buffer System
- Inkluderar universell tangobuffert för dubbelsmältning
- BSA förblandat i reaktionsbuffertar
- Brett urval av restriktionsendonukleasspecificiteter
Specifikationer
Specifikationer
| Koncentration | 10 U/μ L |
| Metyleringskänslighet | CpG-metyleringskänslig, Dammetyleringskänslig, Ej Dcm-metyleringskänslig |
| Enzym | Bsh1285I (BsiEI) |
| Kompatibel buffert | 10X buffert G |
| Känslig för värmeinaktivering | Ja |
| Optimal reaktionstemperatur | 37 °C |
| Typ IIS RE | Nej |
| Kvantitet | 600 enheter |
| Produkttyp | Restriktionsenzym |
| Forskningskategori | Traditionell kloning |