Läs mer
Thermo Scientific™ BshTI (AgeI) (10 U/μ L)
Produktkod. p-4521393 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Kvantitet:
1 000 enheter
200 enheter
Förpackningsstorlek:
1000 enheter
200 enheter
Produktkod. 10212590
Brand: Thermo Scientific™ ER1461
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Klipp vid A^CCGGT-ställen med BshTI (AgeI) restriktionsenzym, som fungerar bäst vid 37 °C i O-buffert (isoschizomerer: AgeI, AsiGI, CspAI, PinAI).
Konventionella restriktionsendonukleaser är en stor samling av högkvalitativa restriktionsenzymer, optimerade för att fungera i en av buffertarna i Five Buffer System. Dessutom tillhandahålls den universella Tango-bufferten för bekvämlighet vid dubbelrötning. Alla enzymer uppvisar 100 % aktivitet i de rekommenderade buffert- och reaktionsförhållandena. För att säkerställa konsekvent prestanda, Thermo Scientific restriktionsenzymreaktionsbuffertar innehåller förblandad BSA, vilket förbättrar stabiliteten hos många enzymer och binder föroreningar som kan finnas i DNA-beredningar.
5'...A▵CCGG T...3'
3'...TGGCC▵A...5'
Villkor för 100 % aktivitet:
  • 1X buffert O: 50 mM Tris-HCl (pH 7,5 vid 37 °C), 10 mM MgCl2 , 100 mM NaCl och 0,1 mg/ml BSA
  • Inkubera vid 37 °C
Förvaringsbuffert:
  • BshTI tillhandahålls i: 10 mM Tris-HCl (pH 7,4 vid 25 °C), 100 mM KCl, 1 mM DTT, 1 mM EDTA, 0,2 mg/ml BSA och 50 % (v/v) glycerol
Ligering och återklyvning:
  • Efter 50-faldig översmältning med BshTI kan mer än 95 % av DNA-fragmenten ligeras och skäras igen
Metyleringseffekter:
  • Dam: överlappar aldrig— ingen effekt
  • Dcm: överlappar aldrig— ingen effekt
  • CpG: överlappar helt— blockerad
  • EcoKI: kan överlappa varandra— effekt ej fastställd
  • EcoBI: kan överlappa varandra— effekt ej fastställd
Digestion av agaros-inbäddat DNA:
  • Minst 20 enheter av enzymet krävs för fullständig nedbrytning av μ1 g agarosinbäddat lambda-DNA på 16 timmar
Anmärkning:
Lågt salt, högt glycerol (> 5 %) koncentrationer, pH> 8,0 eller ett stort överskott av enzym kan resultera i stjärnaktivitet.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Koncentration 10 U/μ L
Metyleringskänslighet CpG-metyleringskänslig, Inte Dam-metyleringskänslig, Ej Dcm-metyleringskänslig
Enzym BshTI (AgeI)
Kompatibel buffert 10X buffert O
Känslig för värmeinaktivering Ja
Optimal reaktionstemperatur 37 °C
Typ IIS RE Nej
Kvantitet 200 enheter
Produkttyp Restriktionsenzym
Forskningskategori Traditionell kloning