Läs mer
Thermo Scientific™ Bsp1407I (BsrGI) (10 U/μ L)
Produktkod. 10252920 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Kvantitet:
1 500 enheter
300 enheter
Förpackningsstorlek:
1500 enheter
300 enheter
Produktkod. 10252920
Brand: Thermo Scientific™ ER0932
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Edge
Klipp vid T^GTACA-ställen med Bsp1407I (BsrGI) restriktionsenzym, som fungerar bäst vid °37 C i Tangobuffert (Isoschizomerer: BsrGI, BstAUI).
Konventionella restriktionsendonukleaser är en stor samling av högkvalitativa restriktionsenzymer, optimerade för att fungera i en av buffertarna i Five Buffer System. Dessutom tillhandahålls den universella Tango-bufferten för bekvämlighet vid dubbelrötning. Alla enzymer uppvisar 100 % aktivitet i de rekommenderade buffert- och reaktionsförhållandena. För att säkerställa konsekvent prestanda, Thermo Scientific restriktionsenzymreaktionsbuffertar innehåller förblandad BSA, vilket förbättrar stabiliteten hos många enzymer och binder föroreningar som kan finnas i DNA-beredningar.
5'...T▵GTAC A...3'
3'...ACATG▵T...5'
Villkor för 100 % aktivitet:
  • 1X Buffertango™ : 33 mM Tris-acetat (pH 7,9 vid 37 °C), 10 mM Mg-acetat, 66 mM K-acetat och 0,1 mg/ml BSA
  • Inkubera vid 37 °C
Förvaringsbuffert:
  • Bsp1407I levereras i: 10 mM Tris-HCl (pH 7,4 vid 25 °C), 100 mM KCl, 1 mM DTT, 1 mM EDTA, 0,2 mg/ml BSA och 50 % (v/v) glycerol
Ligering och återklyvning:
  • Efter 50-faldig översmältning med Bsp1407I kan mer än 95 % av DNA-fragmenten ligeras och skäras igen
Metyleringseffekter:
  • Dam: överlappar aldrig— ingen effekt
  • Dcm: överlappar aldrig— ingen effekt
  • CpG: överlappar aldrig— ingen effekt
  • EcoKI: överlappar aldrig— ingen effekt
  • EcoBI: överlappar aldrig— ingen effekt
Digestion av agaros-inbäddat DNA:
  • Minst 10 enheter av enzymet krävs för fullständig nedbrytning av μ1 g agarosinbäddat lambda-DNA på 16 timmar
  • Kompatibla ändar: Acc65I, BshNI, Pfl23II, TatI
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Koncentration 10 U/μ L
Metyleringskänslighet Inte Dam-metyleringskänslig, Ej Dcm-metyleringskänslig, Ej CpG-metyleringskänslig
Enzym Bsp1407I (BsrGI)
Kompatibel buffert 10X Buffer Tango
Känslig för värmeinaktivering Ja
Optimal reaktionstemperatur 37 °C
Typ IIS RE Nej
Kvantitet 1 500 enheter
Produkttyp Restriktionsenzym
Forskningskategori Traditionell kloning