Läs mer
Thermo Scientific™ Bsp1407I (BsrGI) (10 U/μ L)
Produktkod. 10828810 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Kvantitet:
1 500 enheter
300 enheter
Förpackningsstorlek:
1500 enheter
300 enheter
Produktkod. 10828810
Brand: Thermo Scientific™ ER0931
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Edge
Klipp vid T^GTACA-ställen med Bsp1407I (BsrGI) restriktionsenzym, som fungerar bäst vid °37 C i Tangobuffert (Isoschizomerer: BsrGI, BstAUI).
Konventionella restriktionsendonukleaser är en stor samling av högkvalitativa restriktionsenzymer, optimerade för att fungera i en av buffertarna i Five Buffer System. Dessutom tillhandahålls den universella Tango-bufferten för bekvämlighet vid dubbelrötning. Alla enzymer uppvisar 100 % aktivitet i de rekommenderade buffert- och reaktionsförhållandena. För att säkerställa konsekvent prestanda, Thermo Scientific restriktionsenzymreaktionsbuffertar innehåller förblandad BSA, vilket förbättrar stabiliteten hos många enzymer och binder föroreningar som kan finnas i DNA-beredningar.
5'  T ↓G  T  A  C  A   3' 
3'  A  C  A  T  G ↑T   5' 
Thermo Scientific Bsp1407I (BsrGI) restriction enzyme recognizes T^GTACA sites and cuts best at 37°C in Tango buffer (isoschizomers: BsrGI, BstAUI). See Reaction Conditions for Restriction Enzymes for a table of enzyme activity, conditions for double digestion, and heat inactivation for this and other restriction enzymes. Note: Also available as a FastDigest enzyme for rapid DNA digestion.
In addition, the universal Tango buffer is provided for convenience in double digestions. All of the enzymes exhibit 100% activity in the recommended buffer and reaction conditions. To ensure consistent performance, Thermo Scientific restriction enzyme reaction buffers contain premixed BSA, which enhances the stability of many enzymes and binds contaminants that may be present in DNA preparations.
Features
• Superior quality—stringent quality control and industry leading manufacturing process
• Convenient color-coded Five Buffer System
• Includes universal Tango buffer for double-digestions
• BSA premixed in reaction buffers
• Wide selection of restriction endonuclease specificities
Applications
• Molecular cloning
• Restriction site mapping
• Genotyping
• Southern blotting
• Restriction fragment length polymorphism (RFLP)
• SNP
Note: For methylation sensitivity, refer to product specifications.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Koncentration 10 U/μL
Metyleringskänslighet Not Dam Methylation-Sensitive, Not Dcm Methylation-Sensitive, Not CpG Methylation-Sensitive
Enzym Bsp1407I (BsrGI)
Kompatibel buffert 10X Buffer Tango
Känslig för värmeinaktivering Yes
Optimal reaktionstemperatur 37°C
Typ IIS RE No
Kvantitet 300 enheter
Produkttyp Restriction Enzyme
Forskningskategori Traditional Cloning