Läs mer
Thermo Scientific™ Bst1107I (BstZ17I) (10 U/μ L)
Produktkod. 10699320 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Kvantitet:
500 U
Förpackningsstorlek:
500 enheter
Produktkod. 10699320
Brand: Thermo Scientific™ ER0701
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Klipp vid GTA^TAC-ställen med Bst1107I (BstZ17I) restriktionsenzym, som fungerar bäst vid 37 °C i O-buffert (Isoschizomerer: BssNAI, BstZ17I).
Lambda-DNA digererad med Bst1107I (BstZ17I), 0,7 % agaros, 3 klyvningsställen
konventionella restriktionsendonukleaser är en stor samling av högkvalitativa restriktionsenzymer, optimerade för att fungera i en av buffertarna i Five Buffer System. Dessutom tillhandahålls den universella Tango-bufferten för bekvämlighet vid dubbelrötning. Alla enzymer uppvisar 100 % aktivitet i de rekommenderade buffert- och reaktionsförhållandena. För att säkerställa konsekvent prestanda, Thermo Scientific restriktionsenzymreaktionsbuffertar innehåller förblandad BSA, vilket förbättrar stabiliteten hos många enzymer och binder föroreningar som kan finnas i DNA-beredningar.
Höjdpunkter
  • Överlägsen kvalitet - sträng kvalitetskontroll och branschledande tillverkningsprocess
  • Bekvämt färgkodat Five Buffer System
  • Inkluderar universell tangobuffert för dubbelsmältning
  • BSA förblandat i reaktionsbuffertar
  • Brett urval av restriktionsendonukleasspecificiteter
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Koncentration 10 U/μ L
Metyleringskänslighet CpG-metyleringskänslig, Inte Dam-metyleringskänslig, Ej Dcm-metyleringskänslig
Enzym Bst1107I (BstZ17I)
Kompatibel buffert 10X buffert O
Känslig för värmeinaktivering Ja
Optimal reaktionstemperatur 37 °C
Typ IIS RE Nej
Kvantitet 500 U
Produkttyp Restriktionsenzym
Forskningskategori Traditionell kloning