Läs mer
Thermo Scientific™ BstXI (10 U/μ L)
Handla allt Thermo Scientific ProdukterBeskrivning
Konventionella restriktionsendonukleaser är en stor samling av högkvalitativa restriktionsenzymer, optimerade för att fungera i en av buffertarna i Five Buffer System. Dessutom tillhandahålls den universella Tango-bufferten för bekvämlighet vid dubbelrötning. Alla enzymer uppvisar 100 % aktivitet i de rekommenderade buffert- och reaktionsförhållandena. För att säkerställa konsekvent prestanda, Thermo Scientific restriktionsenzymreaktionsbuffertar innehåller förblandad BSA, vilket förbättrar stabiliteten hos många enzymer och binder föroreningar som kan finnas i DNA-beredningar.
5'...CCANNNNN▵NTG G...3'
3'...GGTN▵NNNNNAC C...5'
Villkor för 100 % aktivitet:
- b1X buffert O: 50 mM Tris-HCl (pH 7,5 vid 37 °C), 10 mM MgCl2 , 100 mM NaCl och 0,1 mg/ml BSA
- Inkubera vid 55 °C
Förvaringsbuffert:
- BstXI levereras i: 10 mM Tris-HCl (pH 7,5 vid 25 °C), 50 mM KCl, 1 mM DTT, 0,1 mM EDTA, 0,2 mg/ml BSA och 50 % (v/v) glycerol
Ligering och återklyvning:
- Efter 50-faldig översmältning med BstXI kan cirka 95 % av DNA-fragmenten ligeras och skäras igen
Metyleringseffekter:
- Dam: överlappar aldrig— ingen effekt
- Dcm: kan överlappa varandra— klyvningsförsämrad
- CpG: överlappar aldrig— ingen effekt
- EcoKI: överlappar aldrig— ingen effekt
- EcoBI: överlappar aldrig— ingen effekt
Digestion av agaros-inbäddat DNA:
- Minst 5 enheter av enzymet krävs för fullständig nedbrytning av μ1 g agarosinbäddat lambda-DNA på 16 timmar
Anmärkning:
Inkubation vid 37 °C resulterar i 50 % aktivitet. Mer än 15-faldig översmältning med BstXI kan resultera i stjärnaktivitet. BstXI-klyvning försämras av överlappande dcm- metylering. För att undvika dcm- metylering, använd en dam-, dcm -stam som GM2163 (#M0099).
Specifikationer
Specifikationer
| Koncentration | 10 U/μ L |
| Metyleringskänslighet | Inte Dam-metyleringskänslig, Ej CpG-metyleringskänslig |
| Enzym | BstXI |
| Kompatibel buffert | 10X buffert O |
| Känslig för värmeinaktivering | Ja |
| Optimal reaktionstemperatur | 55 °C |
| Typ IIS RE | Nej |
| Kvantitet | 500 U |
| Produkttyp | Restriktionsenzym |
| Forskningskategori | Traditionell kloning |