Läs mer
Thermo Scientific™ Buffertset för restriktionsenzymer
Produktkod. 11879612 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
5 x 1,0 ml
Förpackningsstorlek:
5ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11879612 5 x 1,0 ml 5ml
1 options
Produktkod. 11879612 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer B30
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    220.00 SEK
    213.65 SEK / 5ml
    Save 6.35 SEK
    2% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Säkerställ de optimala reaktionsförhållandena för varje restriktionsenzym med detta fem buffertsystem.
Vårt system med fem buffertar säkerställer de optimala reaktionsförhållandena för varje restriktionsenzym. Detta system består av 10X B (blå), G (grön), O (orange), R (röd) och Tango (gul) buffertar. Alla restriktionsenzymer levereras i färgkodade rör för att indikera den rekommenderade reaktionsbufferten. Den rekommenderade bufferten och/eller den universella Tangobufferten levereras med varje enzym.
För att säkerställa konsekvent enzymprestanda, Thermo Scientific restriktionsenzymbuffertar innehåller BSA, som förbättrar stabiliteten hos många enzymer och binder föroreningar som kan finnas i DNA-beredningar. Flera frys-upptiningscykler av buffertarna kommer inte att orsaka BSA-utfällning. Buffertuppsättningen för restriktionsendonukleaser innehåller 1 ml av varje B-, G-, O-, R- och Tango-buffert. Den levereras i 10X koncentrerade lager.
Thermo Scientific restriktionsenzymer uppvisar 100 % av sin certifierade aktivitet i den rekommenderade bufferten. Vissa enzymer kräver dock tillsatser för att uppnå 100 % aktivitet. Till exempel kräver AjuI, AlfI, Bdal, BplI, BseMII, FaqI, Eco57I, Eco57MI, Hin4I och TsoI S-adenosylmetionin, som tillförs enzymet, medan AarI och Bvel kräver en oligonukleotid (levereras även med enzymet). Esp3I kräver DTT.
Följande enzymer kräver unika buffertar för optimal matsmältning:
  • AarI
  • AjiI
  • BamHI
  • BfuI
  • Bpu10I
  • BseXI
  • Bsp143I
  • Cfr9I
  • CfrlOI
  • Eam1105I
  • Ecl136II
  • Eco52I
  • EcoRI
  • KpnI
  • Lsp1109I
  • Pacl
  • PasI
  • Ppu21I
  • SacI
  • ScaI
  • SdaI
  • SduI
  • SgeI
  • TaqI
Tangobuffert har designats för dubbla nedbrytningar av DNA med konventionella restriktionsenzymer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kvantitet 5 x 1,0 ml
Produkttyp Restriktionsenzym
Forskningskategori Traditionell kloning