Läs mer
Thermo Scientific™ Cfr9I (XmaI) (10 U/μ L)
Handla allt Thermo Scientific ProdukterBeskrivning
Konventionella restriktionsendonukleaser är en stor samling av högkvalitativa restriktionsenzymer, optimerade för att fungera i en av buffertarna i Five Buffer System. Dessutom tillhandahålls den universella Tango-bufferten för bekvämlighet vid dubbelrötning. Alla enzymer uppvisar 100 % aktivitet i de rekommenderade buffert- och reaktionsförhållandena. För att säkerställa konsekvent prestanda, Thermo Scientific restriktionsenzymreaktionsbuffertar innehåller förblandad BSA, vilket förbättrar stabiliteten hos många enzymer och binder föroreningar som kan finnas i DNA-beredningar.
5'...C▵CCGG G...3'
3'...GGGCC▵C...5'
Villkor för 100 % aktivitet:
- 1X buffert Cfr9I: 10 mM Tris-HCl (pH 7,2 vid °37 C), 5 mM MgCl2 , 200 mM natriumglutamat och 0,1 mg/ml BSA
- Inkubera vid 37 °C
Förvaringsbuffert:
- Cfr9I levereras i: 10 mM Tris-HCl (pH 7,5 vid 25 °C), 250 mM KCl, 1 mM DTT, 0,1 mM EDTA, 0,2 mg/ml BSA och 50 % (v/v) glycerol
Ligering och återklyvning:
- Efter 50-faldig översmältning med Cfr9I kan mer än 95 % av DNA-fragmenten ligeras och skäras igen
Metyleringseffekter:
- Dam: aldrig överlappar-ingen effekt
- Dcm: överlappar aldrig - ingen effekt
- CpG: fullständigt överlappningar-klyvning försämrad
- EcoKI: överlappar aldrig - ingen effekt
- EcoBI: överlappar aldrig - ingen effekt
Digestion av agaros-inbäddat DNA:
- Minst 5 U av enzymet krävs för fullständig nedbrytning av μ1 g agarosinbäddat lambda-DNA på 16 timmar
Anmärkning:
För att uppnå fullständig nedbrytning av substrat med Cfr9I bör koncentrationen av DNA inte vara mindre än μ50 g/ml i reaktionsbufferten.
Specifikationer
Specifikationer
| Koncentration | 10 U/μ L |
| Metyleringskänslighet | CpG-metyleringskänslig, Inte Dam-metyleringskänslig, Ej Dcm-metyleringskänslig |
| Enzym | Cfr9I (XmaI) |
| Kompatibel buffert | Unik buffert (10X buffert Cfr9I (XmaI)) |
| Känslig för värmeinaktivering | Ja |
| Optimal reaktionstemperatur | 37 °C |
| Typ IIS RE | Nej |
| Kvantitet | 300 enheter |
| Produkttyp | Restriktionsenzym |
| Forskningskategori | Traditionell kloning |