Läs mer
Thermo Scientific™ Cfr9I (XmaI) (10 U/μ L)
Produktkod. p-4521671 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Kvantitet:
1 500 enheter
300 enheter
Förpackningsstorlek:
1500 enheter
300 enheter
Produktkod. 10598560
Brand: Thermo Scientific™ ER0171
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Cfr9I (XmaI) restriktionsenzymet känner igen C^CCGGG-ställen och skär bäst vid 37 °C i sin egen unika buffert (isoschizomerer: TspMI, XmaCI, XmaI).
Konventionella restriktionsendonukleaser är en stor samling av högkvalitativa restriktionsenzymer, optimerade för att fungera i en av buffertarna i Five Buffer System. Dessutom tillhandahålls den universella Tango-bufferten för bekvämlighet vid dubbelrötning. Alla enzymer uppvisar 100 % aktivitet i de rekommenderade buffert- och reaktionsförhållandena. För att säkerställa konsekvent prestanda, Thermo Scientific restriktionsenzymreaktionsbuffertar innehåller förblandad BSA, vilket förbättrar stabiliteten hos många enzymer och binder föroreningar som kan finnas i DNA-beredningar.
5'...C▵CCGG G...3'
3'...GGGCC▵C...5'
Villkor för 100 % aktivitet:
  • 1X buffert Cfr9I: 10 mM Tris-HCl (pH 7,2 vid °37 C), 5 mM MgCl2 , 200 mM natriumglutamat och 0,1 mg/ml BSA
  • Inkubera vid 37 °C
Förvaringsbuffert:
  • Cfr9I levereras i: 10 mM Tris-HCl (pH 7,5 vid 25 °C), 250 mM KCl, 1 mM DTT, 0,1 mM EDTA, 0,2 mg/ml BSA och 50 % (v/v) glycerol
Ligering och återklyvning:
  • Efter 50-faldig översmältning med Cfr9I kan mer än 95 % av DNA-fragmenten ligeras och skäras igen
Metyleringseffekter:
  • Dam: aldrig överlappar-ingen effekt
  • Dcm: överlappar aldrig - ingen effekt
  • CpG: fullständigt överlappningar-klyvning försämrad
  • EcoKI: överlappar aldrig - ingen effekt
  • EcoBI: överlappar aldrig - ingen effekt
Digestion av agaros-inbäddat DNA:
  • Minst 5 U av enzymet krävs för fullständig nedbrytning av μ1 g agarosinbäddat lambda-DNA på 16 timmar
Anmärkning:
För att uppnå fullständig nedbrytning av substrat med Cfr9I bör koncentrationen av DNA inte vara mindre än μ50 g/ml i reaktionsbufferten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Koncentration 10 U/μ L
Metyleringskänslighet CpG-metyleringskänslig, Inte Dam-metyleringskänslig, Ej Dcm-metyleringskänslig
Enzym Cfr9I (XmaI)
Kompatibel buffert Unik buffert (10X buffert Cfr9I (XmaI))
Känslig för värmeinaktivering Ja
Optimal reaktionstemperatur 37 °C
Typ IIS RE Nej
Kvantitet 300 enheter
Produkttyp Restriktionsenzym
Forskningskategori Traditionell kloning