Läs mer
Thermo Scientific™ CloneJET PCR Cloning Kit
Produktkod. 10809720 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Antal reaktioner:
20 reaktioner
40 reaktioner
Förpackningsstorlek:
20 reaktioner
40 reaktioner
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Antal reaktioner Förpackningsstorlek
10809720 40 reaktioner 40 reaktioner
10765841 20 reaktioner 20 reaktioner
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10809720 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer K1232
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3170.00 SEK
    2662.65 SEK / 40 reaktioner
    Save 507.35 SEK
    16% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Klona effektivt PCR-produkter som genererats med vilket termostabilt DNA-polymeras som helst med användning av Thermo Scientific™ CloneJET™ PCR Cloning Kit, ett positivt urvalssystem.
CloneJET PCR Cloning Kit är ett avancerat positivt urvalssystem för högeffektiv kloning av PCR-produkter som genererats med vilket termostabilt DNA-polymeras som helst. Alla andra trubbiga eller klibbiga DNA-fragment kan klonas. Den är idealisk för fosforylerade eller icke-fosforylerade DNA-fragment. Ligering in i den inkluderade positiva selektionsvektorn tar bara 5 minuter, vilket ger mer än 99 % rekombinanta kloner. Trubbiga PCR-produkter genererade med ett korrekturläsningsenzym ligeras direkt in i kloningsvektorn.
PCR-produkter genererade antingen med icke-korrekturläsande DNA-polymeraser eller blandningar av DNA-polymeraser trubbigas före ligering på 5 minuter med det termostabila DNA Blunting Enzyme som medföljer kitet. Alla vanliga laboratorie- E. coli- stammar kan transformeras direkt med ligeringsprodukten.
Dessutom kan vilket annat DNA-fragment som helst med trubbiga eller klibbiga ändar klonas. Satsen är idealisk för fosforylerade eller icke-fosforylerade DNA-fragment. Ligering in i den inkluderade positiva selektionsvektorn tar bara 5 minuter och ger mer än 99 % rekombinanta kloner. Trubbiga PCR-produkter genererade med ett korrekturläsande enzym (t.ex. Pfu- polymeras) ligeras direkt in i kloningsvektorn. PCR-produkter genererade antingen med icke-korrekturläsande DNA-polymeraser (t.ex.Taq polymeras) eller blandningar av DNA-polymeraser trubbigas före ligering på 5 minuter med det termostabila DNA Blunting Enzyme som medföljer kitet. Alla vanliga laboratorie- E.coli- stammar kan transformeras direkt med ligeringsprodukten.
Satsen innehåller en ny, bruksfärdig positiv selektionskloningsvektor pJET1.2/blunt. Vektorn innehåller en letal restriktionsenzymgen som störs genom ligering av en DNA-insättning i kloningsstället. Som ett resultat kan endast bakterieceller med rekombinanta plasmider bilda kolonier. Recirkulariserade pJET1.2/trubbiga vektormolekyler som saknar ett insert uttrycker ett dödligt restriktionsenzym som dödar värd- E.coli- cellen efter transformation. Denna positiva selektion påskyndar drastiskt processen för koloniscreening och eliminerar ytterligare kostnader som krävs för blå/vit selektion. För enkelhetens skull vid kartläggning och manipulation av insättningen innehåller pJET1.2/trubbiga kloningsvektors multipla kloningsställe två Bglll-igenkänningssekvenser som flankerar insättningsstället. Dessutom innehåller vektorn en T7-promotor för transkription in vitro och in vivo såväl som sekvensering av insättningen.
  • Snabb —PCR-kloning på bara 5 minuter
  • Högsta effektivitet— >99 % av positiva kloner
  • Ingen kloningsbakgrund —positiv urvalsvektor
  • Mångsidig —idealisk för kloning med trubbiga eller klibbiga ändar
  • Ekonomisk —ingen dyr blå/vit skärm
Rekommenderas för:
Kloning av trubbiga ändar eller 3'-dA-svansade PCR-produkter upp till 10 kb; Kloning av DNA-fragment genererade av restriktionsenzymer; Sekvensering av klonat DNA; In vitro och in vivo transkription av klonade insättningar från T7-promotom
Anmärkning:
Före elektroporering kolonnrena alltid ligeringsblandningen med t.ex. GeneJET PCR-reningskit,† K0701, eller kloroformextraktsats. Elektroporation hämmas av närvaron av proteiner och salter i blandningen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Antibiotikaresistens bakterie Ampicillin (AmpR)
Kloningsmetod Restriktionsenzym⁄ MCS, trubbig PCR
Formatera Sats
Provtyp PCR-produkter
För användning med (applikation) PCR-kloning
Antal reaktioner 40 reaktioner
Produktlinje CloneJET
Produkttyp Kloningssats
Kvantitet 40 reaktioner
Vektor pJET1,2/trubbig