Läs mer
Thermo Scientific™ CpG-metylerat humant genomiskt DNA
Produktkod. 11941421 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
15μ g
Förpackningsstorlek:
15µg
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11941421 15μ g 15µg
1 options
Produktkod. 11941421 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer SD1131
Fokus på regenerativa terapier
Använd kampanjkoden 28027
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Säkerställ noggrannhet i DNA-metyleringsanalys med denna metylerade humana genomiska DNA-kontroll.
Humant genomiskt DNA metyleras enzymatiskt med CpG-metyltransferas (M.SssI). Genomiskt DNA isolerades från blodprover från friska manliga (HIV-, HBV- och HCV-negativa) individer. Isolerat genomiskt DNA behandlades med CpG-metyltransferas, renades på nytt och löstes i TE-buffert. = 98 % CpG-metyleringsnivå bekräftad genom bisulfitsekvensering.
Höjdpunkter:
  • Rent —DNA fritt från hämmare, proteiner och RNA
  • Bekväm —färdig att använda 100 ng/μ L-koncentration
  • Kompatibel med nedströmsapplikationer
  • Fullständig metylering av cytosiner i CpG-dinukleotider
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Koncentration 100 ng/μ L
Formatera Provrör
För användning med (applikation) Sekvensering
Inkluderar [andra]
Produkttyp CpG-metylerat humant genomiskt DNA
Kvantitet 15μ g
Art Människa
Form Vätska